Kits Ready-to-Load™, analyse des schémas de clivage de l'ADN lambda digéré par EcoRI
Fournisseur: EDVOTEK
Certificats
À propos de cet article
Kit Ready-to-Load™ permettant de présenter l'utilisation des enzymes de restriction comme un outil de digestion de l'ADN lambda dans des séquences de nucléotides spécifiques.
- Pour 6 groupes de laboratoire
Also required: Electrophoresis tank, power supply, micropipettes (5 to 50 µl adjustable or 40 µl fixed volume) with tips, and a white light box is recommended.
Livraison: Kit includes instructions, Ready-to-Load™ DNA samples, agarose powder, practice gel loading solution, electrophoresis buffer, InstaStain® DNA stain, 1 ml calibrated drop pipette, 100 ml graduated cyclinder and microtipped transfer pipettes.
Frequently Bought Together