3M™ Squeegee, White
3M™ Squeegee, White
3M™ squeegee, blanc, 100×70×10 mm, Feutre
N° de catalogue KROS31612
Fournisseur:   KROSCHKE
3M™ Squeegee, White
N° de catalogue KROS31612
Fournisseur:  KROSCHKE
3M™ Squeegee, White
3M™ squeegee, blanc, 100×70×10 mm, Feutre
Prix
30,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
3M squeegee, for attaching sensitive films, well suited for detailed work, for profiled surfaces, particularly adaptable, for wet and dry bonding.
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    3M™ squeegee
  • Dimensions:
    100×70×10 mm
  • Matière:
    Feutre