SPE Column, NBE TRACE-N20
SPE Column, NBE TRACE-N20
Column NBE TRACE-N20, TRACE-N20 , 20 µm, 1 ml, 5 mg
N° de catalogue TCAT611-0051R-NBE
Fournisseur:   Tecan
SPE Column, NBE TRACE-N20
N° de catalogue TCAT611-0051R-NBE
Fournisseur:  Tecan
SPE Column, NBE TRACE-N20
Column NBE TRACE-N20, TRACE-N20 , 20 µm, 1 ml, 5 mg
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 96 ST
Product Details & Documents
An end-capped C18 silica sorbent ideal for reverse-phase retention of neutral and polar analytes.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
A 15 µm particulate with endcapped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Formulated for 25-OH-VitD/steroid assays.
Spécifications
  • Granulométrie:
    20 µm
  • Capacité:
    1 ml
  • Désignation:
    Column NBE TRACE-N20
  • Poids du lit:
    5 mg
  • Greffage:
    TRACE-N20