Cerex® PPBA SPE Column
column Cerex® PPBA, PBA, 60 µm, 1 ml, 50 mg
N° de catalogue TCAT30162758
Fournisseur: Tecan
Aller à :
Product Details & Documents
A special phenyl boronic acid chemistry on polymer base resin for better capacity and solvent use. PBA utilizes an unique covalent interaction ideal for catecholamine analysis.
Spécifications
- Granulométrie:60 µm
- Capacité:1 ml
- Désignation:column Cerex® PPBA
- Poids du lit:50 mg
- Greffage:PBA