Label Printer Kit EMEA, M511
M511 label printer kit, 38,10 mm (max. label width), 152,4×162,5×91,4 mm, 1,2 kg
N° de catalogue BRDY176494
Fournisseur:   Brady
Label Printer Kit EMEA, M511
N° de catalogue BRDY176494
Fournisseur:  Brady
Label Printer Kit EMEA, M511
Label Printer Kit EMEA, M511
M511 label printer kit, 38,10 mm (max. label width), 152,4×162,5×91,4 mm, 1,2 kg
Prix
775,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Work smarter. Label larger with the M511. Print bigger, clearer messages. Go edge to edge. Design and print on the fly, or a PC. Plus, share files, import data and connect up to 5 users simultaneously.
  • Monocolour
  • Ideal for larger applications - print up to 38,10 mm labels
  • Less waste - go edge to edge with text, graphics and barcodes
  • Longer battery life with an internal Li-ION battery - 8+ hours of work; 1000 labels on a single charge
  • More durable - resists 1,8 m drops, shocks, 115 kg crushes and blowing sand and dust (military-grade shock resistance; MIL-STD-810G)
  • Prints anywhere - Bluetooth 5.0 (20 m range); connects up to 5 users simultaneously
  • Uses label creation software - Express Labels app via Bluetooth on a phone/tablet; Brady Workstation on a PC
  • Saves time; saves space - features an auto label cutter and prints upright or on its side
Asset tracking, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, facility identification, general identification, inventory and inspection labelling, laboratory labelling, lean and 5S labelling, safety identification, warehouse marking, wire and cable labelling.
 : RoHS 2011/65/EU, 2015/863; CE; UKCA; cULus (US/Canada); FCC.
 : Kit includes Brady Workstation Product and Wire ID software. This printer ships in a hard case with a M511 printer, M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427, M5-131-499 label cartridges, an AC Adaper, a magnet, a utility hook, a Power Brick for M211 and M511 printers, a Quick Start Guide and Brady Workstation Product and Wire ID Software Suite.
Spécifications
  • Largeur d'impression (maximale):
    38,10 mm (max. label width)
  • Poids:
    1,2 kg
  • Désignation:
    M511 label printer kit
  • l×p×h:
    152,4×162,5×91,4 mm
  • Interfaces:
    Mobile device, PC
  • Cat. No.:
    BRDY176494
  • Print speed:
    1000 (recommended usage per day)
  • Connexions:
    Bluetooth® 5 Low Energy (class II), USB
  • Méthode d'impression:
    Thermal transfer
  • Étiquette:
    Continuous and die-cut
  • Print width:
    36,58 mm (max.)
  • Résolution:
    300 dpi
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY149187
    Brady workstation automation software suite
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY149445
    Suite logicielle de numérisation et d'impression Brady pour stations de travail
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Couleur et Découpe, GlobalMark 2 Multicolore, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, Série IP, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, Imprimantes à noyau THT 3", TLS 2200
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY145445
    Workstation lockout writer software app
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY195526
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 369,99 €