Potassium hydroxyde
50 mL
N° de catalogue SUPLP4494-50ML
Fournisseur: Merck
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Potash caustic, Caustic potash
- Numéro CAS:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Poids moléculaire:56.11 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Cdt:50 mL