TBX agar
TBX agar, 90 mm ready-to-use plates, -, 20
N° de catalogue LIOF10522
Fournisseur:   LIOFILCHEM
TBX agar
N° de catalogue LIOF10522
Fournisseur:  LIOFILCHEM
Numéro CAS:  
TBX agar
TBX agar, 90 mm ready-to-use plates, -, 20
Numéro CAS:  
Prix
33,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 ST
Product Details & Documents
X-glucuronide, contained in the TBX agar formulation, is the chromogenic agent that allows the determination of the β-Dglucuronidase activity, which is a highly specific enzyme for E. coli. Gram-positive bacteria are inhibited by bile salts.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    20
  • Désignation:
    TBX agar, 90 mm ready-to-use plates
  • Remplissage:
Spécifications