Caps for VWR® Roller Bottles
Bouchon ventilé stérile emballé individuellement, vert, pour bouteilles de 2 000 ml, 1/sachet, 24/boîte
N° de catalogue 732-3645
Fournisseur: VWR Collection
Caps for VWR® Roller Bottles
N° de catalogue 732-3645
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
VWR Roller Bottle Cap
Fiche technique
Spécifications
- Emballage:1/sachet, 24/boîte
- Désignation:Bouchon ventilé stérile emballé individuellement, vert, pour bouteilles de 2 000 ml
- Seq:13
- Cat. No.:732-3645
- Certification environnementale:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact