VWR® ConvoL NORMADOSE® Buffer Concentrate for Buffer Solution acc. to Weise for 1000 ml, pH 7.20
N° de catalogue 32075.600
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic ampoule
- Cdt:60 mL
- Température de réference:20 °C
- Désignation:ConvoL NORMADOSE® Buffer concentrate for buffer solution acc. to Weise
- Volume final:1000 ml
- Valeur pH:7.20 ± 0.05
Spécifications
À propos de cet article
This product is a ConvoL NORMADOSE® concentrate and contains exactly the amount of substance to prepare one liter of solution.