Sentinel XT® Clear Full Hood
Sentinel XT® clear full hood, Universal
Fournisseur: ILC DOVER
Aller à :
Product Details & Documents
The Sentinel XT® Clear Full Hood is a superior solution for protection in the pharmaceutical industry when compared to other PAPR masks and facepieces.
- For use with the Sentinel XT® Blower system
- 320 degree field of view
- No fit test required
- Save time and storage space with just one size needed
- APF of 1000
- Latex-free
With an APF of 1000, the clear full hood offers a 320 degree field of view, allowing the wearer to have facial hair and/or a head covering, and reducing feelings of claustrophobia. No headband or ratchet harness is needed to secure the hood, ensuring a more comfortable experience. Metal clips allow the outer bib to secure to protective clothing.
Documents
Clear Full Hood, Sentinel XT®, ILC Dover
Notes d'application
ILC Dover Sentinel Clear XE
Documentation produit
Sentinel XE PAPR System
Vidéos
TDS ILC Dover Sentinel XE PAPR
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Sentinel XT® clear full hood
- Taille:Universal
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix