Pantalon multirisque APC 2 BOLT
Pantalon multirisque APC 2 BOLT
 :   ALSICO
Pantalon multirisque APC 2 BOLT
 :  ALSICO
Pantalon multirisque APC 2 BOLT
Pantalon multirisque APC 2 BOLT
Pantalon multirisque spécialement conçu pour APC 2.
  • Valeur ATPV : 26,6 cal/cm²
  • Valeur ATPV : 21 cal/cm²
  • Coupe moderne préformée
  • Ceinture élastiquée avec boutonnières
  • Fermeture à bouton et braguette zippée
  • 2 grandes poches latérales droites
  • Poche cuisse avec soufflet et poche pour téléphone, fermée par rabat et boutons-pression invisibles
  • Double poche pour mètre avec rabat
  • 2 grandes poches arrière avec soufflet, renforcées et fermées par rabat et boutons-pression invisibles
  • Poches genoux préformées et refermables dans le tissu principal
  • Jambes de pantalon extensibles
  • Liseré de couleur contrastante
Lavable en machine.
Certifications: OEKO-Tex® Standard 100 ; EN 1149-5:2018 ; IEC 61482-2 : 2018 – APC2 ; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1) ; EN 11611:2015 – Classe 2 A1 ; EN 13034 +A1.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
  • Catalog No:
  • ALSW1030927-BE38
  • ALSW1030927-BE40
  • ALSW1030927-BE42
  • ALSW1030927-BE44
  • ALSW1030927-BE46
  • ALSW1030927-BE48
  • ALSW1030927-BE50
  • ALSW1030927-BE52
  • ALSW1030927-BE54
  • ALSW1030927-BE56
  • ALSW1030927-BE58
  • ALSW1030927-BE60
  • ALSW1030927-BE62
  • ALSW1030927-BE64
  • Applications des tenues:
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
  • Zone à risque:
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Ignifuge|Antistatique
  • Genre:
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Longueur de manches ou de jambes:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Type de fermeture:
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Tissu:
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Poids:
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
Product Family Options
  • Type
    Couleur
    Taille de confection
    Coupe du tenue
    Tour de taille
  • Multirisk
    gris
    XS (38)
    Regular
    72 - 76 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE38
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    XS (40)
    Regular
    76 - 80 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE40
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    S (42)
    Regular
    80 - 84 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE42
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    S (44)
    Regular
    84 - 88 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE44
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    M (46)
    Regular
    88 - 92 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE46
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    M (48)
    Regular
    92 - 96 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE48
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    L (50)
    Regular
    96 - 100 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE50
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    L (52)
    Regular
    100 - 104 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE52
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    XL (54)
    Regular
    104 - 108 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE54
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    XL (56)
    Regular
    108 - 112 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE56
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    XXL (58)
    Regular
    112 - 116 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE58
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    XXL (60)
    Regular
    116 - 120 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE60
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    3XL (62)
    Regular
    120 -124 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE62
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²
  • Multirisk
    gris
    3XL (64)
    Regular
    124 - 128 cm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030927-BE64
    Applications des tenues
    Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
    Zone à risque
    Ignifuge|Antistatique
    Genre
    Pour hommes
    Longueur de manches ou de jambes
    Long
    Type de fermeture
    Avec fermeture éclair
    Tissu
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Poids
    480 g/m²