Nano-spectrophotomètre VWR®
Product Details & Documents
Le spectrophotomètre VWR® Nano est conçu pour simplifier et accélérer vos recherches en biologie moléculaire et vos applications de routine.
- Calcul et affichage rapides des rapports d'absorbance 260/280 et 260/230. Lampe au xénon et monochromateur longue durée pour un balayage spectral complet. Ajustement automatique des longueurs de trajet optique : 0,2 et 1,0 mm, pour des mesures précises
- Détecte jusqu'à 4 500 ng/µl d'ADN double brin non dilué
- Imprimante intégrée et port USB
- Port pour cuvette permettant la mesure de la densité optique (DO 600)
- Temps de mesure et de traitement des données < 5 s
- Vis de réglage du trajet optique actionnée par un électroaimant
- Contrôle autonome de l'instrument
- Nombre d'échantillons : 1
Le nano-spectrophotomètre VWR® permet une analyse et une quantification rapides et précises de la pureté des acides nucléiques et des protéines à partir d'un volume d'échantillon aussi faible que 0,5 µL. Cet appareil autonome est doté d'un écran tactile couleur de 17,8 cm et de programmes prédéfinis pour l'évaluation des acides nucléiques et des échantillons de protéines, les dosages colorimétriques (BCA, Bradford, Lowry, etc.), la spectroscopie UV-Vis et les mesures de DO à 600 nm pour déterminer la croissance des cultures bactériennes. Le logiciel intégré comprend une fonction « Guidage du protocole » pratique qui accompagne l'utilisateur à chaque étape du processus.
Au cœur de l’appareil se trouve une lampe au xénon longue durée offrant une large gamme de longueurs d’onde, de 200 à 800 nm. Le système à lampe au xénon ne nécessite aucun temps de préchauffage ; l’instrument est immédiatement opérationnel après la mise sous tension. Un détecteur CCD en silicium très sensible et à grande vitesse garantit des résultats rapides et précis.
Après avoir déposé une goutte d'échantillon sur le socle en quartz, le bras supérieur de l'instrument s'abaisse pour étendre la goutte dans une colonne de liquide. La longueur du trajet optique s'ajuste automatiquement de 0,2 à 1 mm, et les valeurs d'absorbance sont évaluées à chaque étape afin de déterminer la longueur idéale pour des calculs de concentration optimaux. Cet instrument calcule rapidement les concentrations d'ADN, d'ARN et de protéines, ainsi que leurs niveaux de pureté, et affiche les résultats en quelques secondes. Les utilisateurs peuvent imprimer les résultats directement depuis l'imprimante intégrée de l'instrument, les enregistrer dans la mémoire interne de l'appareil ou exporter les données via USB dans un format compatible avec Excel.
Un port pour cuvette, situé derrière le socle en quartz, permet de mesurer la densité optique (DO 600), notamment la concentration bactérienne. Deux cuvettes en verre incluses.
Certifications: Marquages CE et UKCA.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Livraison: Livré avec logiciel, prises UE et UK, et 2 cuvettes en verre.
Emballage:
Attention:
Documents
Spécifications
- Modèle:Drop and cuvette
- Plage de mesure:200 - 800 nm
- Désignation:VWR® Nano spectrophotometer, EU/UK plug
- Cat. No.:76777-152
- Précision de la longueur d'onde:±1 nm
- Poids:2,8 kg
- Précision d'absorbance:1% (7,332 Abs at 260 nm)
- Sortie:USB and printer
- Plage d'absorbance:Pedestal: 0,04 - 90 A, Cuvette: 0 - 4 A (10 mm equivalent)
- Source de lumière:Pulsed xenon flash lamp
- Exigence électrique:240 V
- Concentration:Maximum: dsDNA: 4500 ng/µl, BSA: 135 mg/ml
Lower limit of detection: dsDNA: 2 ng/µl, BSA: 0,1 mg/ml - Taille de l'échantillon:0,5 - 2,0 µl
- Détecteur:2048 Element linear silicone CCD array
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 77020-330VWR® Nano spectrophotometer pedestal reconditioning solution, 1,0 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 152,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 77020-332VWR® Nano spectrophotometer verification solution, 1,0 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 152,00 €