- Filetage:GL 45
- Désignation:Cap PFAS Analytic, 3× connecteur capillaire, 3× raccords pour tube ext. Ø 3,2 mm, 2× raccord borgne
- Cdt:1
b.safe Cap PFAS Analytic, sans polyhalooléfines, modifiable sans restriction pour l'analyse PFAS.
- Bouchon à vis en PPS pour filetage GL 45
- Insert librement rotatif en PP
- Raccords PE pour capillaires de diamètre extérieur 3,2 mm
- Ferrures aveugles en PE pour fermer les connexions inutiles
- Vanne d'aération (membrane filtrante PP) avec indicateur de changement
Système parfaitement adapté pour l’extraction des éluants dans le cadre de l’analyse PFAS. Le tube peut être inséré sur le fond de la bouteille au moyen des raccords b.safe en PE. Le cône d'étanchéité conique serre le tube et scelle la connexion en toute sécurité.
La vanne d'air b.safe est particulièrement adaptée au débit en HPLC. Le clapet anti-retour intégré évite l'évaporation des solvants et laisse circuler l'air ambiant dans la bouteille en cas de vide. La membrane PP en amont retient les particules polluantes et autres contaminations de l'extérieur, mais n'interfère pas avec l'analyse sensible du PFAS.
La durée de vie de six mois de la vanne d'air peut être facilement surveillée soit en activant l'affichage sur l'indicateur de durée de vie et en remplaçant la vanne en cas de coloration complètement rouge, soit en documentant la date de remplacement à la main et en clipsant l'indicateur de durée de vie à l'endroit. soupape.