b.safe Raccord aveugle PFAS Analytic
Catalog # BOHLM401-01
Supplier: Bohlender
Specifications
- Filetage:UNF ¹/₄"
- Désignation:Raccord aveugle PFAS analytique, 10 par paquet
- Cdt:1
Specifications
About this item
Pour fermer les connexions inutilisées sur b.safe Caps PFAS Analytic.
- Fabriqué en PE
- Pour l'analyse des PFAS
- Avec surface de préhension ergonomique
- montage facile
Raccords aveugles en PE pour la fermeture étanche des connecteurs inutilisés sur les b.safe Caps PFAS Analytic. Avec surface de préhension ergonomique pour un montage facile.