Système d'étiquetage et de détection directs Amersham ECL, Cytiva
Supplier: Cytiva
Certificates
About this item
ECL Direct Nucleic Acid Labeling and Detection Systems are based on the direct labeling of DNA or RNA probes with horseradish peroxidase (HRP) in a simple 20 minute chemical reaction. The resulting probe can be used without purification. Detection is achieved by generation of light via the HRP-catalyzed breakdown of luminol.
- Résultats uniformes combinant signaux forts et bruits de fond très faibles
- Pas besoin d'enlever le transfert avant répétition : gain de temps, réduction des dommages de la membrane et exposition réduite aux produits chimiques dangereux
- Moins de 4 heures entre le marquage des sondes et la détection dans les applications avec de grande quantités de cibles, sans anticorps
Delivery: chaque système comporte suffisamment de réactifs pour le marquage de 5 à 10 µg d'acides nucléiques et la détection de 2000 à 4000 cm² de la membrane (selon le produit commandé) : réactif de marquage ECL™, crosslinker, ADN de contrôle, agent de blocage, réactifs de détection ECL™ et tampon d'hybridation ECL™ Gold.
Related Information
Frequently Bought Together