Polysorbate 20 NF
Polysorbate 20 NF
500 mL
N° de catalogue SPCMPO132-500MLGL
Fournisseur:   Spectrum Chemical
Polysorbate 20 NF
N° de catalogue SPCMPO132-500MLGL
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  9005-64-5
Polysorbate 20 NF
500 mL
Numéro CAS:  9005-64-5
Prix
158,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Polysorbate 20, NF is a hydrophilic, nonionic, polysorbate surfactant and a polyoxyethylene derivative of sorbitan monolaurate with relative non-toxicity.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Synonymes:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • Numéro CAS:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Densité:1,095
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-018-3
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL