N-Nitroso-N-methylurea
Catalog # SPCMN2939-5GM
Supplier: Spectrum Chemical
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass, amber
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Specifications
About this item
:
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS07
:GHS08
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:684-93-5
Formula:C₂H₅N₃O₂
MDL Number:MFCD00014794