Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 100,000 mPa.s USP Substitution Type 2208
N° de catalogue SPCMH1136-2.5KG
Fournisseur: Spectrum Chemical
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Poly pail
- Cdt:2,5 kg
- Seq:4076
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Viscosity of a 2% Aqueous Solution @ 20D °C:75,000 - 140,000
- Assay (Methoxy Groups):19.0 - 24.0 %
- Assay (Hydroxypropoxy Groups):4.0 - 12.0 %
- pH:5.0 - 8.0
- Loss On Drying:max. 5.0 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:9004-65-3
Formule:C₃H₈O₂·xCH₄O
Numéro MDL:MFCD00131360