α-Cyclodextrin ≥98%
5 kg
N° de catalogue SPCMC1620-5KGBL
Fournisseur: Spectrum Chemical
α-Cyclodextrin ≥98%
N° de catalogue SPCMC1620-5KGBL
Fournisseur: Spectrum Chemical
Numéro CAS: 10016-20-3
Aller à :
Product Details & Documents
alpha-Cyclodextrin, a polysaccharide, can be used as a dietary fiber.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
- Numéro CAS:10016-20-3
- Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
- Numéro MDL:MFCD00078207
- Poids moléculaire:972.84 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-007-4
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (%):98
Spécifications
- Cdt:5 kg