ContactUsLinkComponent
Iron(II) sulphate hydrate, desséché, en poudre USP
Irritant
Iron(II) sulphate hydrate, desséché, en poudre USP
N° de catalogue SPCMF1065-2.5KG
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  
Irritant
Iron(II) sulphate hydrate, desséché, en poudre USP
N° de catalogue SPCMF1065-2.5KG
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Poly pail
  • Cdt:
    2,5 kg
  • Seq:
    4076
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    86% Min.
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :169.93 g/mol
Point de fusion:∼300 °C
Densité:2,97 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-753-5
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:13463-43-9
Formule:FeSO₄·H₂O
Numéro MDL:MFCD00149722