ContactUsLinkComponent
Sodium pyruvate ≥99%, Qualité Réactif
Sodium pyruvate ≥99%, Qualité Réactif
N° de catalogue SPCMSO193-500GM
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  
Sodium pyruvate ≥99%, Qualité Réactif
N° de catalogue SPCMSO193-500GM
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Poly bottle
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    99% Min.
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :110.04 g/mol
Point de fusion:220…230 °C
Densité:1,718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:204-024-4
Numéro CAS:113-24-6
Formule:CH₃COCOONa
Numéro MDL:MFCD00002586