ContactUsLinkComponent
Succinic acid ≥99% FCC
Succinic acid ≥99% FCC
  SPCMS1686-500GM
 :  
undefined
Succinic acid ≥99% FCC
  SPCMS1686-500GM
 :  
  • Type de conditionnement:
    Poly bottle
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • Assay:
    99% Min.
 :
 :118.09 g/mol
 :13,08953
 :235 °C (1013 hPa)
 :182 °C
 :1,56 g/cm³ (20 °C)
 :206 °C
 :Température ambiante
 :203-740-4
 :3261
 :8,III
 :GHS07
 :110-15-6
 :HOOCCH₂CH₂COOH
 :MFCD00002789