Benzyl acetate ≥98%
N° de catalogue SPCMB2411-200LTBL
Fournisseur: Spectrum Chemical
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:200 L
- Seq:5549
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:98% Min.
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:150.18 g/mol
Index Merck:13,01125
Point d'ébullition:206 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–51 °C
Densité:1,04
Point d'éclair:95 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-399-7
Numéro CAS:140-11-4
Formule:C₉H₁₀O₂
Numéro MDL:MFCD00008712