ContactUsLinkComponent
Anti-RNF210 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anti-RNF210 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
N° de catalogue BOSSBS-8494R-A750
Fournisseur:  Bioss
Anti-RNF210 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
N° de catalogue BOSSBS-8494R-A750
Fournisseur:  Bioss
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    RNF210
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Alexa Fluor® 750
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • ImmunoFluorescence:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Rat
  • Western blot:
    Yes
  • Épitope:
    101-200/287
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    342931
  • Synonymes antigène:
    RFPL4A|RFPLA_HUMAN|RNF210|Ret finger protein-like 4A|RFPL4|Ret finger protein like 4|RING finger protein 210
  • Modification:
    Unmodified
  • Storage buffer:
    Aqueous buffered solution containing 0,01 M TBS (pH 7,4) with 1% BSA, 0,03% Proclin300 and 50% Glycerol
  • Molecular weight:
    32 kDa
  • Température de stockage:
    Store at ‒20 °C. Aliquot into multiple vials to avoid repeated freeze-thaw cycles.
  • Concentration:
    1 µg/µl
  • Température de transport:
    4 °C
  • Immunogène:
    KLH conjugated synthetic peptide derived from human RFPL4A/RNF210
  • Tested applications:
    ICC
  • Purification:
    Purified by Protein A
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Cdt:
    100 µl
Spécifications
À propos de cet article
RNF210.
Type: Primary
Antigen: RNF210
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/287
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat