ContactUsLinkComponent
Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] Kit
Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] Kit
N° de catalogue NOVUNBP1-71710
Fournisseur:  Novus Biologicals
Numéro CAS:  
undefined
Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] Kit
N° de catalogue NOVUNBP1-71710
Fournisseur:  Novus Biologicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    25 Tests
  • Désignation:
    Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] kit
  • ChIP:
    Yes
  • Symbole de l'antigène:
    Chromata ChIP Histone H3
  • Product type:
    KIT
Spécifications
À propos de cet article
Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] Kit
Tested Applications: Chromatin Immunoprecipitation.