ContactUsLinkComponent
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)] solution réactif de coloration, pour histologie
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)] solution réactif de coloration, pour histologie
Catalog # 13-0850-U500
Supplier:  Tonbo Biosciences
CAS Number:  
undefined
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)] solution réactif de coloration, pour histologie
Catalog # 13-0850-U500
Supplier:  Tonbo Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    500 µG
  • Seq:
    1418
Specifications
About this item
 :
 :557.467 g/mol
Storage Temperature:Congélateur
CAS Number:150347-59-4
 :MFCD31812843
Formula:C₂₉H₁₉NO₁₁
MDL Number:MFCD00037466