ContactUsLinkComponent
Bleu trypan 0,4% dans un tampon phosphate salin, solution bleu foncé
Bleu trypan 0,4% dans un tampon phosphate salin, solution bleu foncé
N° de catalogue ICNA091691049
Fournisseur:  MP Biomedicals
Numéro CAS:  
undefined
Bleu trypan 0,4% dans un tampon phosphate salin, solution bleu foncé
N° de catalogue ICNA091691049
Fournisseur:  MP Biomedicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • pH:
    7.0-8.0
  • Osmolality:
    270-340mOsm
  • Cell Dye Uptake:
    ≥90%
  • Dye Concentration ((A594± 12nm):
    ≤0.5%
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :960.82 g/mol
Numéro CAS:72-57-1
Formule:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Numéro MDL:MFCD00003969