Etiquettes de lames en polyester blanc mat RFID résistantes aux produits chimiques
N° de catalogue BRDY309083
Fournisseur: Brady
Spécifications
- Type:UHF
- Couleur:blanc
- Désignation:RFID Chemical resistant slide labels for printers
- Longueur:16,00 mm
- Matière:Polyester
- Modèle:THT-UHF-481-24x16
- Cdt:1 Roll
- Largeur:24,00 mm
Spécifications
À propos de cet article
Les étiquettes RFID sont conçues pour être utilisées sur des lames médicales en laboratoire, ainsi que dans des environnements pharmaceutiques et de soins de santé.
- Étiquette RFID UHF à utiliser sur les lames médicales
- Type de fréquence : UHF
- Fréquence de fonctionnement : Globale (860 à 960 MHz), (bande ETSI)
- Température de fonctionnement : -40 à +85 °C
- Plage de lecture : jusqu'à 1 mètre
- Épaisseur : 0 290 mm
Etiquette en polyester, avec puce collée sur une antenne en aluminium à l'aide d'un film adhésif conducteur anisotrope, adaptée à l'impression par transfert thermique, y compris l'encodage RFID. Les étiquettes sont enroulées à l'extérieur et inspectées à 100 %. 500 bonnes étiquettes RFID par rouleau avec les mauvaises étiquettes marquées.