Collier de protection respiratoire à air propulsé
N° de catalogue MMMAM444
Fournisseur: 3M
Spécifications
- Désignation:Colliers de tête de respirateur à air propulsé
- Modèle:M-444
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Collier intérieur de remplacement à utiliser avec la coiffe Versaflo™ M-400. Le col intérieur se zippe dans le linceul et offre une étanchéité respiratoire confortable.
- Col intérieur de remplacement
- Fournit une étanchéité respiratoire confortable
- Fabriqué à partir de polyamide tricoté enduit de polypropylène
Le collier intérieur de remplacement est conçu pour être utilisé avec les casques 3M™ Versaflo™ série M-400.