ContactUsLinkComponent
L(+)-Glutamine ≥98.5% FCC
L(+)-Glutamine ≥98.5% FCC
N° de catalogue SPCMG1039-1KG
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  
L(+)-Glutamine ≥98.5% FCC
N° de catalogue SPCMG1039-1KG
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass, amber
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    98.5% Min.
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :146.15 g/mol
Index Merck:13,04484
Point d'ébullition:355 °C (1013 hPa)
Point de fusion:185…186 °C
Densité:1.5326 g/cm³ (130 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-292-1
Numéro CAS:56-85-9
Formule:C₅H₁₀N₂O₃
Numéro MDL:MFCD00008044