Anaerobic basal broth dehydrated culture media
N° de catalogue HIMEM1636-500G
Fournisseur: HIMEDIA
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:500 g
- Désignation:Anaerobic basal broth
Spécifications
À propos de cet article
Anaerobic basal broth is used for the growth of anaerobic microorganisms, particularly Bacteroides species and other fastidious anaerobes.