Acetonitrile : Eau (50:50) %, LabReady™, Mélange de solvants pour LC-MS, pour HPLC, Burdick & Jackson™
HONCLC435-4
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:16 L
- Seq:5186
- Info cdt:4x 4 L
:
:3 °C
:Température ambiante
:203-466-5
:1648
:3,II
:GHS07
:GHS02
:7732-18-5