Réactif d'oxydation 0.02 M I₂ dans un mélange THF/pyridine/eau 70/20/10 (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
HONCBR666-4X2.5L
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:10 L
- Seq:5114
- Info cdt:4x 2.5 L
:
:253.81 g/mol
:66 °C
:-108.5 °C
:–108.5 °C
:0.935 g/cm3 (20 °C)
:-15 °C
:–15 °C
:1993
:3,II
:GHS07
:GHS02
:GHS08
:Température ambiante
:7553-56-2
:I₂
:MFCD00011355