Réactif d'oxydation 0.05 M I₂ dans un mélange pyridine/ eau (90/10) (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7553-56-2
:
Formule:I₂
Numéro MDL:MFCD00011355
:253.81 g/mol
Point d'ébullition:115,25 °C (1.013 hPa.) (main component)
Point de fusion:–42,2 °C (main component)
Densité:0,983 g/cm3 (20 °C) (main component)
Point d'éclair:12,4 %(V) (main component)
UN:1993
ADR:3,III
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Frequently Bought Together