ContactUsLinkComponent
Capping Réactif 90/10 Tetrahydrofuran/N-Methylimidazole (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Flammable
Health
Corrosive
Irritant
Capping Réactif 90/10 Tetrahydrofuran/N-Methylimidazole (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Catalog # HONCBR651-4X2.5L
CAS Number:  
Flammable
Health
Corrosive
Irritant
Capping Réactif 90/10 Tetrahydrofuran/N-Methylimidazole (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Catalog # HONCBR651-4X2.5L
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    10 L
  • Seq:
    5114
  • Info cdt:
    4x 2.5 L
Specifications
About this item
 :
Boiling Pt:66 °C (main component)
Melting Pt:–108.5 °C (main component)
Density:0.888 g/cm³ (20 °C) (main component)
Flash Pt:–15 °C
Storage Temperature:Température ambiante
UN:2924
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS05
 :GHS07