Housses GMP, de forme cylindrique avec fermeture à cordon ajustable, Tyvek® Gris
Catalog # 129-2832
Supplier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Specifications
- Couleur:gris
- Désignation:Housses GMP cylindrique, Tyvek® avec fermeture à cordon réglable en Tyvek, Ø×H 1524×304,8 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:25
Specifications
About this item
Ces housses en Tyvek gris bloquent les rayons UV, qui peuvent endommager les produits biotechnologiques sensibles à la lumière. À utiliser dans tout environnement de fabrication pharmaceutique pour protéger les équipements nettoyés contre la contamination.
- Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
- Bloque les rayons UV
- Réduit les coûts de main-d'œuvre
- Simplifie le respect des SOP
- Emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène et étiquetés
- Résistant à la déchirure et à la perforation
- Hydrophobe
- Non pelucheux
Les couvertures en Tyvek gris bloquant la lumière UV peuvent être utilisées dans tous les environnements de fabrication pharmaceutique pour aider à minimiser les risques de contamination microbienne et particulaire.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.