Vigabatrin, Reference Standards
Vigabatrin, Reference Standards
Fournisseur:   USP
Vigabatrin, Reference Standards
Fournisseur:  USP
Certificats
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 1712001.
  • 1712012.
  • 1712023.
  • 1712045.
  • Désignation:
  • Vigabatrin
  • Vigabatrin Related Compound A
  • Vigabatrin Related Compound B
  • Vigabatrin Related Compound E
  • Synonyme(s):
  • 5-vinylpyrrolidin-2-one
  • (E)-2-(2-aminoethyl)but-2-enoic acid hydrochloride
  • 2-(2-aminobut-3-enyl)malonic acid
  • N ° CAS.:
  • 68506-86-5
  • 7529-16-0
  • UN No.:
  • 2810
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Normes
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Vigabatrin
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 578,00 €
    578,00 €
    1 * 200 mg
       578,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1712001.
    Désignation
    Vigabatrin
    Synonyme(s)
    N ° CAS.
    68506-86-5
    UN No.
  • Vigabatrin Related Compound A
    USP reference standard
    Ampule
    50 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1 260,00 €
    1 260,00 €
    1 * 50 mg
       1 260,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1712012.
    Désignation
    Vigabatrin Related Compound A
    Synonyme(s)
    5-vinylpyrrolidin-2-one
    N ° CAS.
    7529-16-0
    UN No.
    2810
  • Vigabatrin Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    30 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 mg
    1 * 30 mg - 1 350,00 €
    1 350,00 €
    1 * 30 mg
       1 350,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1712023.
    Désignation
    Vigabatrin Related Compound B
    Synonyme(s)
    (E)-2-(2-aminoethyl)but-2-enoic acid hydrochloride
    N ° CAS.
    UN No.
  • Vigabatrin Related Compound E
    USP reference standard
    Vial
    30 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 mg
    1 * 30 mg - 1 350,00 €
    1 350,00 €
    1 * 30 mg
       1 350,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1712045.
    Désignation
    Vigabatrin Related Compound E
    Synonyme(s)
    2-(2-aminobut-3-enyl)malonic acid
    N ° CAS.
    UN No.