ContactUsLinkComponent
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
N° de catalogue BC20
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
undefined
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
N° de catalogue BC20
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Spacer Arm (Å):
    11.6
  • Reactive Toward:
    Primary Amine + Sulfhydryl
  • Membrane Permeable:
    Yes
  • Water Soluble:
    No
  • Cleavable/ Reversible:
    No
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :334.33 g/mol
Numéro CAS:64987-85-5
Formule:C₁₆H₁₈N₂O₆
Numéro MDL:MFCD00009634