Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt), OneQuant™
N° de catalogue 786-082
Fournisseur: G-Biosciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:8
- Seq:0008
- Environmentally Preferable:
- Info cdt:8x5 mg
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Spacer Arm (Å):11.6
- Reactive Toward:Primary Amine + Sulfhydryl
- Membrane Permeable:No
- Water Soluble:Yes
- Cleavable/ Reversible:No
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Synonymes: Sodium 1-((4-((2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexane-1-carbonyl)oxy)-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulphonate, Sulphosuccinimidyl-trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulpho-SMCC Sodium Salt, SMCC, Water-Soluble, 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulpho-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt, sulpho-SMCC, Sulfo-SMCC
:
:436.37 g/mol
:GHS07
Numéro CAS:92921-24-9
Formule:C₁₆H₁₈N₂O₉S
Numéro MDL:MFCD00054978