Adaptor, QuickConnect™
QuickConnect™ adaptor, 13,6×2,3 cm, Acier inoxydable
N° de catalogue CONT2758
Fournisseur:   CONTEC
Adaptor, QuickConnect™
N° de catalogue CONT2758
Fournisseur:  CONTEC
Adaptor, QuickConnect™
Adaptor, QuickConnect™
QuickConnect™ adaptor, 13,6×2,3 cm, Acier inoxydable
Prix
87,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel adaptor for use with QuickTask™ mops.
  • Autoclavable at 121 °C for 30 minutes
The QuickConnect™ adaptor allows users to connect any QuickConnect™ handle to the QuickTask™ polypropylene mop frame.
Spécifications
  • Désignation:
    QuickConnect™ adaptor
  • L×l:
    13,6×2,3 cm
  • Matière:
    Acier inoxydable