ContactUsLinkComponent
Carbone disulfure ≥99.90%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Flammable
Health
Irritant
Carbone disulfure ≥99.90%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Catalog # 85971.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Flammable
Health
Irritant
Carbone disulfure ≥99.90%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Catalog # 85971.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Assay :
    min. 99.90%
  • Water:
    0.01%
  • Evaporation residue:
    max. 0.0010%
  • Benzene (GC):
    max. 0.0030%
  • Toluene (GC):
    max. 0.0010%
  • Xylene (GC):
    max. 0.0010%
  • Alkalinity (meq/g):
    max. 0.0002
  • Acidity (meq/g):
    max. 0.0005
  • Color (APHA):
    max. 10
  • UV Transmission (382 nm):
    min. 10.00%
  • UV Transmission (388 nm):
    min. 35.00%
  • UV Transmission (403 nm):
    min. 80.00%
  • UV Transmission (410 nm):
    min. 90.00%
  • UV Transmission (500 nm):
    min. 99.00%
Specification Test Results
About this item
 :
 :76.14 g/mol
Merck Index:13,01821
Boiling Pt:46.2 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–111.6 °C
Density:1.2632 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–30 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-843-6
UN:1131
ADR:3 (6.1),I
 :Packaged under nitrogen.
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
CAS Number:75-15-0
Formula:CS₂
MDL Number:MFCD00011321