ContactUsLinkComponent
Magnesium nitrate 20 g/L (99,999%), ARISTAR® solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS
Magnesium nitrate 20 g/L (99,999%), ARISTAR® solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS
Catalog # 85781.154
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Magnesium nitrate 20 g/L (99,999%), ARISTAR® solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS
Catalog # 85781.154
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:13446-18-9
Formula:Mg(NO₃)₂