Ammonium dihydrogénophosphate 100 g/L dans l'acide nitrique 1%, ARISTAR® solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS
N° de catalogue 91275.154
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
Spécifications
À propos de cet article
:
ADR:8,III
:115.03 g/mol
UN:1760
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7722-76-1
Formule:NH₄H₂PO₄
Numéro MDL:MFCD00003396