Cache-oreilles, casques Peltor™ LiteCom Plus
Cache-oreilles, casques Peltor™ LiteCom Plus
Casque Peltor™ LiteCom Plus, PMR446 MHz, monté sur casque, 32 dB
N° de catalogue MMMAMT73H7P3E441EU
Fournisseur:   3M
Cache-oreilles, casques Peltor™ LiteCom Plus
N° de catalogue MMMAMT73H7P3E441EU
Fournisseur:  3M
Cache-oreilles, casques Peltor™ LiteCom Plus
Cache-oreilles, casques Peltor™ LiteCom Plus
Casque Peltor™ LiteCom Plus, PMR446 MHz, monté sur casque, 32 dB
Prix
1 540,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les casques Peltor™ LiteCom plus sont des protections auditives robustes avec une radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée, un microphone dynamique antibruit, une batterie lithium-ion et une fonctionnalité dépendante du niveau pour l'écoute ambiante.
  • Protecteur auditif avec radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée
  • Disponible en version 16 canaux PMR 446 MHz avec 121 sous-canaux
  • La technologie dépendante du niveau améliore la connaissance de la situation et la communication
  • Le microphone dynamique antibruit offre une transmission à commande vocale pour une utilisation mains libres
  • La prise de connexion externe permet la connexion d'un appareil mobile ou d'une autre radio bidirectionnelle
  • Batterie aux ions lithium
  • Mise hors tension automatique et indication claire de l'état de la batterie
  • Disponible en modèles montés sur serre-tête et sur casque
Les casques 3M™ Peltor™ LiteCom plus disposent d'une radio bidirectionnelle analogique intégrée, disponible en version PMR avec 16 canaux et 121 sous-canaux, pour aider les utilisateurs à communiquer encore plus efficacement dans les environnements bruyants. Le microphone dynamique antibruit fournit une transmission à commande vocale (VOX) pour une utilisation mains libres, et une prise externe permet la connexion à un appareil mobile ou à une autre radio bidirectionnelle.
Les niveaux sonores changent constamment dans des situations exigeantes. Lorsque le bruit se calme, augmentez la fonction d'écoute environnementale pour améliorer la connaissance de la situation ou parlez avec des collègues qui se trouvent à proximité, et si le bruit dangereux revient, la technologie dépendante du niveau se déclenchera pour aider à protéger à nouveau l'ouïe de l'utilisateur. Les casques Litecom plus ont un indicateur clair de l'état de la batterie et une fonction d'arrêt automatique pour économiser de l'énergie.
Spécifications
  • Hauteur du plateau:
    32 dB
  • Désignation:
    Casque Peltor™ LiteCom Plus, PMR446 MHz, monté sur casque