Anti-PTPRC Rat Antibody (APC (Allophycocyanin)-Cy7®) [clone: LTF-2]
Catalog # 25-4031-U100
Supplier: Tonbo Biosciences
Specifications
- Type d'anticorps:Contrôle
- Nom de l'antigène:Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type C
- Symbole de l'antigène:PTPRC
- Clone:LTF-2
- Conjugaison:APC (Allophycocyanin)-Cy7®
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rat
- Isotype:IgG2b
- Neutralisation:Yes
- Synonymes antigène:CD45R|B220|CD45|GP180|T200|L-CA|LY5|receptor type C|LCA|protein tyrosine phosphatase
- Température de stockage:Store Undiluted at 2 to 8 °C; Protect from Light; Do Not Freeze.
- Tested applications:Flow Cytometry
- Cdt:100 µG
Specifications
About this item
Type: Control
Antigen: PTPRC
Clonality:
Clone: LTF-2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)-Cy7®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: 0