Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11]
N° de catalogue 40-4732-U100
Fournisseur: Tonbo Biosciences
Spécifications
- Type d'anticorps:Contrôle
- Nom de l'antigène:Mitochondrial pyruvate carrier 11
- Clone:MPC-11
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG2b
- Neutralisation:Yes
- Température de stockage:Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze.
- Tested applications:Functional Assay
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
The MPC-11 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MPC-11 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG2b antibodies.