10X Tris-EDTA buffer pH 9,0
Tris-EDTA Buffer10X, 9,0, 500 mL
N° de catalogue NOVUNB900-62085
Fournisseur: Novus Biologicals
10X Tris-EDTA buffer pH 9,0
N° de catalogue NOVUNB900-62085
Fournisseur: Novus Biologicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
10X Tris-EDTA buffer pH 9.0.
- No preservative
Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Immunohistochemistry
Immunohistochemistry-Paraffin
Storage temperature: Room temperature
Attention: This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:Tris-EDTA Buffer10X
- Valeur pH:9,0