0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Iode
Iode en solution alcoolique Reag.Ph.Eur. 1045804
Iode en solution alcoolique Reag.Ph.Eur. 1045804
84119.290
:
VWR Chemicals
:
Iode en solution alcoolique Reag.Ph.Eur. 1045804
84119.290
:
VWR Chemicals
:
Type de conditionnement:
Glass bottle
Cdt:
1 L
Seq:
5037
:
:
253.81 g/mol
:
Température ambiante
:
1170
:
3,II
:
GHS02
:
7553-56-2
:
I₂
:
MFCD00011355