Indicateur de débit d'air pour protection respiratoire à ventilation assistée TR-970
N° de catalogue MMMATR-970
Fournisseur: 3M
Spécifications
- Désignation:Indicateur de débit d'air
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
L'indicateur de débit d'air TR-970 est utilisé pour confirmer que le débit de conception minimum du fabricant du turbo à air motorisé Versaflo™ série TR-300 est dépassé.
- Conçu pour permettre des tests à différentes altitudes et températures dans la plage de fonctionnement
- Facile à utiliser