Specifications
- Désignation:Kit de nettoyage et de rangement
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le kit de nettoyage et de stockage Versaflo™ TR-653 est conçu pour faciliter le nettoyage et le stockage en toute sécurité des séries Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 et TR-800. Il est livré avec un bouchon d'entrée et deux joints d'entrée, un bouchon de sortie et deux joints de sortie, et un couvercle de connecteur de batterie.
- Simplifie le nettoyage et le stockage
- Les bouchons turbo permettent à l'unité turbo TR-600 d'être immergée ou rincée sous l'eau courante
- Les bouchons gardent les composants internes du turbo propres pendant le stockage
- Les bouchons et les joints doivent être remplacés lorsqu'ils sont usés ou endommagés, ou après 30 utilisations
Pour un nettoyage et un stockage faciles et sûrs des séries Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 et TR-800, utilisez le kit de nettoyage et de stockage Versaflo™. Ce kit de nettoyage et de stockage est livré avec un bouchon et deux joints pour les ouvertures d'entrée et de sortie du turbo de la série TR-600/TR-800, et un couvercle pour les connexions électriques de la batterie de la série TR-600/TR-800. Les bouchons turbo permettent à l'appareil d'être immergé ou rincé sous l'eau courante comme indiqué dans les instructions d'utilisation pour un nettoyage facile. Les bouchons peuvent également aider à garder les composants internes du turbo de la série TR-600/TR-800 propres et exempts de contaminants pendant le stockage. Les joints du bouchon doivent être remplacés après 30 utilisations ou chaque fois qu'ils sont endommagés ou usés.